Documentos Principais
11133
Sigma-Aldrich
Antimony(V) sulfide
technical, ≥60% Sb basis
Sinônimo(s):
Antimony pentasulfide
About This Item
Fórmula linear:
Sb2S5
Número CAS:
Peso molecular:
403.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
grau
technical
Formulário
solid
adequação da reação
core: antimony
reagent type: catalyst
concentração
≥60% Sb
cadeia de caracteres SMILES
S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
InChI
1S/5S.2Sb
chave InChI
PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Brigitta Müller et al.
Planta, 249(3), 751-763 (2018-11-02)
Fe uptake machinery of chloroplasts prefers to utilise Fe(III)-citrate over Fe-nicotianamine complexes. Iron uptake in chloroplasts is a process of prime importance. Although a few members of their iron transport machinery were identified, the substrate preference of the system is
[Substantiation of maximum permissible levels of antimony trioxide and pentasulide in the atmospheric air of inhabitated places].
N V Grin' et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 68-69 (1989-04-01)