Documentos Principais
10783
Sigma-Aldrich
Antimony(III) sulfate
≥95.0%
Sinônimo(s):
Antimony trisulfate, Diantimony trisulfate
About This Item
Fórmula linear:
Sb2(SO4)3
Número CAS:
Peso molecular:
531.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥95.0%
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
cadeia de caracteres SMILES
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
chave InChI
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
Antimony(III) sulfate may be used as a catalyst for the imino Diels-Alder reaction of Schiff′s bases with N-vinylpyrrolidin-2-one to yield 2-aryl-4-(20 -oxopyrrolidinyl-10 )-1,2,3,4- tetrahydroquinolines.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Imino Diels-Alder Reactions: Efficient Synthesis of 2-Aryl-4-(29-oxopyrrolidinyl-19)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines catalysed by Antimony(III) Sulfate.
Srinivasa A, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 139(3), 255-259 (2008)