Documentos Principais
09823
Sigma-Aldrich
Formvar solution
~1% in 1,2-dichloroethane, for microscopy
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
~1% in 1,2-dichloroethane
índice de refração
n20/D 1.446
densidade
1.220-1.256 g/mL at 20 °C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)