TEM-FF300CU
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
FORMVAR FILM 300# COPPER25/PK
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 25
tamanho
300 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)