Key Documents
TEM-FF300CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
FORMVAR SQUARE MESH - CU 300 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
300 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 300 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)