TEM-G200CU
Glider Grids Standard Copper Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Sinônimo(s):
SQUARE 200 MESH COPPER 100/VIAL
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
vial of 100
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)