Key Documents
09780
Sigma-Aldrich
Boc-12-Ado-OH
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
12-(Boc-amino)dodecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H33NO4
Número CAS:
Peso molecular:
315.45
Beilstein:
1980302
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
cor
colorless to white
pf
78-83 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-14-12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(19)20/h4-14H2,1-3H3,(H,18,21)(H,19,20)
chave InChI
NNPOZNVKUHYVEJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Long, hydrophobic linker; Synthesis of novel lipid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
I.T. Dorn et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 2753-2753 (1998)
K. Hiruma et al.
Tetrahedron, 54, 15781-15781 (1998)