Key Documents
07553
Supelco
Diethyl maleate
analytical standard
Sinônimo(s):
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCOCH=CHCOOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Beilstein:
1100825
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.93 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 14 °C)
Ensaio
≥96.5% (GC)
temperatura de autoignição
662 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.440-1.442
n20/D 1.441 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
chave InChI
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
200.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)