Documentos Principais
07169
Supelco
BTEX Standard
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
densidade
0.998 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Componentes
solution contains benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene, m-xylene, o-xylene, 10 μg/ml each in water
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)