43728
Solução BTEX
analytical standard
Sinônimo(s):
Benzene, Ethylbenzene, toluene, p-xylene, m-xylene, o-xylene Mix
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.480
densidade
1.099 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?