Documentos Principais
06295001
Stevia extract
secondary reference standard
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Stevioside (quantitative); Rebaudiosides A, B, C and D, Dulcoside A, Rubusoside, Steviolbioside, Stevioside (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)