05951501
Ylang-ylang oil
secondary reference standard
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Cananga odorata
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
matrix material
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Outras notas
Phytochemicals: Geranyl acetate (quantitative); Benzyl acetate, Linalool (qualitative)
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)