05680
(−)-Alloaromadendrene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(−)-allo-Aromadendrene
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −33±1°, neat
índice de refração
n20/D 1.501
p.e.
265-267 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CCC2=C)C3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
chave InChI
ITYNGVSTWVVPIC-DHGKCCLASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)