Documentos Principais
21987
Sigma-Aldrich
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16
Número CAS:
Peso molecular:
136.23
Beilstein:
3044038
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −145±5°, neat
índice de refração
n20/D 1.469
densidade
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
chave InChI
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
β-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89335
β-Pinene