Documentos Principais
05595
Supelco
4-Phenyl-1-cyclohexene
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Cyclohexen-1-ylbenzene, 4-Phenylcyclohexene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Beilstein:
1930089
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.539-1.545
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC(CC=C1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2
chave InChI
XWCWNUSFQVJNDI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Phenyl-1-cyclohexene is an analog of vinylcyclohexene.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dermal sensitization potential and inhalation toxicological evaluation of 4-phenylcyclohexene.
Nitschke DK, et al.
American Industrial Hygiene Association Journal, 52(5), 192-197 (1991)
4-Phenylcyclohexene: 2-week inhalation toxicity and neurotoxicity studies in Swiss-Webster mice.
Beekman MJ, et al.
Food And Chemical Toxicology, 34(9), 873-881 (1996)
Differential ovotoxicity of 4-vinylcyclohexene and its analog, 4-phenylcyclohexene.
Hooser SB, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 119(2), 302-305 (1993)