W396001
Phenyl salicylate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Salol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥99%
pb
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
chave InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?