03761
Fumaric acid
tested according to USP/NF
Sinônimo(s):
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid, Acidum fumaricum
About This Item
Produtos recomendados
Agency
tested according to USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
fine crystals
powder
temperatura de autoignição
1364 °F
Lim. expl.
40 %
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?