Documentos Principais
798673
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinônimo(s):
(2E)-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOCCH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Beilstein:
605763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.7 mmHg ( 165 °C)
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
temperatura de autoignição
1364 °F
qualidade
free-flowing
Lim. expl.
40 %
pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)