Documentos Principais
03708
Millipore
Listeria mono Enrichement Supplement I
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Listeria monocytogenes Enrichement Supplement I
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
Listeria spp.
Descrição geral
For selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species as per ISO Committee
Aplicação
for selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
L-phosphatidylinositol 1.0g
distilled water 25 ml
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)