Documentos Principais
02336
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Agency
according to GB 4789.30-2016
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Listeria spp.
Aplicação
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium)
Polymyxin B sulfate 50000 IU
Ceftazidime 10.0 mg
Acriflavine hydrochloride 2.5 mg
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)