03124-M
Iodeto de potássio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
grau
puriss.
Ensaio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
crystalline
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Impurezas
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
thiosulfate (S2O3), in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
perda
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (25 °C, 166 g/L)
pf
681 °C (lit.)
traços de ânion
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Ba:, in accordance
Fe: ≤0.001%
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?