Documentos Principais
02743
Supelco
Sulfaethoxypyridazine
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(6-ethoxy-3-pyridazinyl)benzenesulfonamide, N-1-(6-Ethoxy-3-pyridazinyl)sulfanilamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
294.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
InChI
1S/C12H14N4O3S/c1-2-19-12-8-7-11(14-15-12)16-20(17,18)10-5-3-9(13)4-6-10/h3-8H,2,13H2,1H3,(H,14,16)
chave InChI
FFJIWWBSBCOKLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chemical structure: sulfonamide
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Sulfamerazine ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S8876
Sulfamerazine
Sulfamethazine 99.0-101.0% (on dried basis)
Sigma-Aldrich
S6256
Sulfamethazine
Sulfathiazole
Supelco
S9876
Sulfathiazole
Sulfasalazine 97.0-101.5%
Sigma-Aldrich
S0883
Sulfasalazine
Joseph M Storey et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 38-47 (2014-10-14)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) screening method is described for the detection and identification of 26 veterinary drugs in fish and other aquaculture products. The analytes include: 13 sulfonamides, trimethoprim, 3 fluoroquinolones, 3 quinolones, 3 triphenylmethane dyes, 2 leuco