02671
Carbon tetrachloride
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetrachloromethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.32 (vs air)
pressão de vapor
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.95% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.460 (lit.)
n20/D 1.460
p.e.
76-77 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
densidade
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
chave InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis