Documentos Principais
00960590
Isorhamnetin-3-O-β-D-glucotrioside
primary reference standard
Sinônimo(s):
Isorhamnetin-3-O-β-D glucopyranosyl-(1→2)-β-D glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H42O22
Peso molecular:
802.68
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C2C(OC(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C34H42O22/c1-49-14-4-10(2-3-12(14)38)29-30(23(43)19-13(39)5-11(37)6-15(19)51-29)55-33-28(48)25(45)22(42)18(54-33)9-50-34-31(26(46)21(41)17(8-36)53-34)56-32-27(47)24(44)20(40)16(7-35)52-32/h2-6,16-18,20-22,24-28,31-42,44-48H,7-9H2,1H3/t16-,17-,18-,20-,2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)