00793
Magnesium formate dihydrate
BioXtra, ≥98.0% (RT)
Sinônimo(s):
Formic acid magnesium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0% (RT)
Formulário
powder or crystals
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-]C=O.[O-]C=O
InChI
1S/2CH2O2.Mg/c2*2-1-3;/h2*1H,(H,2,3);/q;;+2/p-2
chave InChI
GMDNUWQNDQDBNQ-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)