00700
Acetonitrilo
≥99.5% (GC), ACS reagent, puriss. p.a.
Sinônimo(s):
ACN, Cianeto de metila, Cianometano, Etil-nitrilo
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Acetonitrilo, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.41 (vs air)
1.41 (vs air)
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
72.8 mmHg
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
973 °F
Lim. expl.
16 %
8 % (lit.)
Impurezas
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% benzene (GC)
≤0.2% propionitrile (GC)
≤0.2% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
p.e.
81-82 °C (lit.)
81-82 °C (lit.)
pf
-48 °C (lit.)
−45 °C (lit.)
densidade
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
Formato
neat
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)