Documentos Principais
00147
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(PO3H2)-OH
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-O-phospho-L-tyrosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H22NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
483.41
Beilstein:
6674324
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white to off-white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H22NO8P/c26-23(27)22(13-15-9-11-16(12-10-15)33-34(29,30)31)25-24(28)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)(H2,29,30,31)/t22-/m0/s1
chave InChI
AMXUJIHSMANWDW-QFIPXVFZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fmoc-Ala-OH 95%
Sigma-Aldrich
531480
Fmoc-Ala-OH