36-0100
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
SAJ special grade, Y(NO3)3 ≥71.0 %
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Formulário
solid
composição
Y(NO3)3, ≥71.0%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: yttrium
disponibilidade
available only in Japan
densidade
2.682 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Y+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
chave InChI
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?