33-0390
Vinyl acetate
CP
Sinônimo(s):
Acetoxyethylene
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
88 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
13.4 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
pb
72-73 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
chave InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
17.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-8 °C