30-5450
TWEEN® 20
SAJ first grade
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
descrição
non-ionic detergent
forma
liquid
peso molecular
~1228
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
566.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
297 °C