30-5025
Tris Base
≥99.8%, solid
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tris(hidroximetil)-aminometano, ≥99.8%
Ensaio
≥99.8%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
167-172 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1