30-0120
L-(+)-Tartaric acid
SAJ first grade, ≥99.5%
Sinônimo(s):
(2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
5.18 (vs air)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
797 °F
disponibilidade
available only in Japan
pf
170-172 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 150 g/L at 25 °C
densidade
1.76 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?