Documentos Principais
28-4120
Sigma-Aldrich
Sodium silicate solution
CP, liquid
Sinônimo(s):
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Fórmula linear:
Na2O(SiO2)x · xH2O
Código UNSPSC:
12352302
grau
CP
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)