338443
Sodium silicate solution
reagent grade
Sinônimo(s):
Sodium trisilicate solution, Water glass
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Formulário
liquid
composição
Na2O, ~10.6%
SiO2, ~26.5%
concentração
12.0-13.0% Si (gravimetric)
13.4-14.4% NaOH (titration by HCl, titration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
densidade
1.39 g/mL at 25 °C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?