Key Documents
24-6450
Sigma-Aldrich
Pyoktanin Blue
SAJ special grade
Sinônimo(s):
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
About This Item
Número CAS:
Número do índice de cores:
42535
Beilstein:
8464808
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
SAJ special grade
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
137 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
chave InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves