23-0820
Oxalic acid dihydrate
JIS special grade, 99.5-100.2%
Sinônimo(s):
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
4.4 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5-100.2%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
104-106 °C (lit.)
solubilidade
water: ~126.1 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
chave InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?