23-0120
1-Octanol
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
0.14 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
523 °F
Lim. expl.
8 % (lit.)
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
196 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
81 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?