19-2470
Metanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Álcool metílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Metanol, suitable for HPLC
grau
HPLC grade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
36 %
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
p.e.
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Allelopathic effect of the methanol extract of the weed species-red sorrel (Rumex acetosella L.) on the growth, phytohormone content and antioxidant activity of the cover crop - white clover (Trifolium repens L.).: This study explores the use of methanol extracts from red sorrel to analyze their effects on white clover, revealing significant insights into allelopathic interactions and plant biochemistry (Lee IJ et al., 2024).
- Improvement and prediction of the extraction parameters of lupeol and stigmasterol metabolites of Melia azedarach with response surface methodology.: Focuses on optimizing extraction parameters using methanol, enhancing the yield and purity of important plant metabolites, critical for pharmaceutical applications (Japelaghi RH, 2024).
- Determination of cotinine and 3-hydroxynicotinine in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry and its application.: This paper utilizes methanol as a solvent in chromatographic techniques to detect and quantify nicotine metabolites in serum, showcasing its importance in clinical diagnostics (Wu YQ, 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?