19-1870
Mercury standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Hg, 1000 ppm Hg
Sinônimo(s):
Mercury(II) chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
1 mg/mL Hg
1000 ppm Hg
adequação
suitable for atomic absorption spectrometry
cadeia de caracteres SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
chave InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?