18-1190
Ligroin
JIS special grade, ≥90.0%
Sinônimo(s):
Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥90.0%
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.376 (lit.)
pb
60-80 °C (lit.)
densidade
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49 °C - closed cup