13-2280
Hidroxilamina
JIS special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Cloreto de hidroxilamônio
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
pf
155-157 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
chave InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
spleen
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?