13-1885
Hydrofluoric acid
SAJ first grade
Sinônimo(s):
HF
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
1.27 (vs air)
pressão de vapor
25 mmHg ( 20 °C)
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in Japan
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
chave InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?