Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
p.e.
150-151 °C/23 mmHg (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C12H22O2/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-14-12/h1-11H2
chave InChI
DQGSJTVMODPFBK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?