13-1686
Hydrochloric acid
6 M
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ácido clorídrico, 6 M
pressão de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
6 M
6 N
pb
100 °C (lit.)
densidade
1.1 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1