About This Item
83 mmHg ( 37.7 °C)
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98.0%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
433 °F
Lim. expl.
7 %
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
p.e.
98 °C (lit.)
pf
−91 °C (lit.)
densidade
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?