11-0720
Formaldeído
JIS special grade, 36.0-38.0%, contains methanol as stabilizer
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
572 °F
contém
methanol as stabilizer
disponibilidade
available only in Japan
concentração
36.0-38.0%
dilution
(for analytical testing)
p.e.
97 °C ((37% solution) (lit.))
pf
-15 °C (lit.)
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
83 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?