11-0398
Fluorescamine
≥98.0%
Sinônimo(s):
4-Phenylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
153-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
chave InChI
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3