Documentos Principais
07-6130
Sigma-Aldrich
DL-Ditiotreitol
≥99.0%
Sinônimo(s):
treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0%
disponibilidade
available only in Japan
pf
41-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Aplicação
Um reagente excelente para manter grupos SH no estado reduzido; reduz dissulfetos quantitativamente. DTT é efetivo em tampões de amostra para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da SDS-PAGE. O DTT também pode ser usado para redução da ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para quebrar a matriz de um gel de poliacrilamida. O DTT é menos pungente e menos tóxico que o 2-mercaptoetanol. Geralmente, é necessária uma concentração sete vezes menor de DTT (100 mM) que a usada para 2-mercaptoetanol (5% v/v, 700 mM).
Adequação
for biological purposes
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xueqian Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 288(10), 7230-7240 (2013-01-25)
In Pichia pastoris, the peroxisomal targeting signal 2 (PTS2)-dependent peroxisomal matrix protein import pathway requires the receptor, Pex7, and its co-receptor Pex20. A conserved lysine (Lys(19)) near the N terminus of Pex20 is required for its polyubiquitination and proteasomal degradation
Jin-Gu Lee et al.
Nature communications, 4, 1568-1568 (2013-03-07)
In eukaryotes, deubiquitinases (DUBs) remove ubiquitin conjugates from diverse substrates, altering their stabilities, localizations or activities. Here we show that many DUBs of the USP and UCH subfamilies can be reversibly inactivated upon oxidation by reactive oxygen species in vitro
Mojtaba Abdul Roda et al.
PloS one, 9(5), e97594-e97594 (2014-05-20)
A novel neutrophil chemoattractant derived from collagen, proline-glycine-proline (PGP), has been recently characterized in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This peptide is derived via the proteolytic activity of matrix metalloproteases (MMP's)-8/9 and PE, enzymes produced by neutrophils and present in
František Štork et al.
Environmental science and pollution research international, 20(8), 5502-5511 (2013-02-26)
Effect of nitric oxide donor (sodium nitroprusside, SNP, 500 μM) or hydrogen peroxide scavenger (dithiothreitol, DTT, 500 μM) on cadmium (Cd) or copper (Cu) uptake (150 μM solutions) and toxicity using Scenedesmus quadricauda was studied. Combined treatments (Cd or Cu
Hanayo Ueoka-Nakanishi et al.
The FEBS journal, 280(14), 3220-3231 (2013-04-26)
Thioredoxin (Trx) is a key player in redox homeostasis in various cells, modulating the functions of target proteins by catalyzing a thiol-disulfide exchange reaction. Target proteins of cytosolic Trx-h of higher plants were studied, particularly in the plasma membrane, because