05-2810
Chloroacetic acid
JIS special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Monochloroacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
densidade de vapor
3.26 (vs air)
pressão de vapor
0.75 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
p.e.
189 °C (lit.)
pf
60-63 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
chave InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?