Key Documents
05-1060
Sigma-Aldrich
Calcium stearate
CP, 6.2-7.2% Ca basis
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
Número CAS:
Peso molecular:
607.02
Beilstein:
3919698
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
grau
CP
forma
solid
composição
Ca, 6.2-7.2%
disponibilidade
available only in Japan
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
chave InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L